Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret, neutral, Brockmann Grade II, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457515
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457515 2500 g 2500g
15467515 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17141.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid bruges som slibemiddel, dosimeter, valgfrit fyldstof til plast, ingrediens i solcreme og kosmetik. Aluminiumoxidflager bruges også i maling for at give reflekterende dekorative effekter. I laboratorier er det meget brugt som medium til kromatografiske oprensninger. Det bruges til fremstilling af aluminium (–Hall Héroult-processen), aluminananofibre, skæreværktøjer og sandpapir. Det tjener som katalysator for adskillige reaktioner af industriel betydning, herunder omdannelse af alkoholer til alkener, nedbrydning af hydrazin, tørring af gasser og omdannelse af svovlbrinte til svovl i raffinaderier (Claus-processen). Det bruges også i integrerede kredsløb, kompaktlysstofrør (CFL), natriumdamplamper, hofteudskiftninger, cd/dvd-polering, superledende kvanteinterferensenheder (SQUIDS), isoleringsenheder og som støtte for mange populære katalysatorer (for eksempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aluminiumoxid bruges som slibemiddel, dosimeter, valgfrit fyldstof til plast, ingrediens i solcreme og kosmetik. Aluminiumoxidflager bruges også i maling for at give reflekterende dekorative effekter. I laboratorier er det meget brugt som medium til kromatografiske oprensninger. Det bruges til fremstilling af aluminium (Hall-Héroult-processen), alumina nanofibre, skæreværktøjer og sandpapir. Det tjener som katalysator for adskillige reaktioner af industriel betydning, herunder omdannelse af alkoholer til alkener, nedbrydning af hydrazin, tørring af gasser og omdannelse af svovlbrinte til svovl i raffinaderier (Claus-processen). Det bruges også i integrerede kredsløb, kompaktlysstofrør (CFL), natriumdamplamper, hofteudskiftninger, cd/dvd-polering, superledende kvanteinterferensenheder (SQUIDS), isoleringsenheder og som støtte for mange populære katalysatorer (for eksempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Opløselighed Uopløseligt i
vand, ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, chlortrifluorid, ethylenoxid, natriumnitrat, vinylforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Navn note activated, neutral
Mængde 2500 g
Flammepunkt None
Merck Index 14,356
Opløselighedsinformation Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 101.96
Grad Brockmann II
Lugt Odorless
Tæthed 3.97