Få mere at vide
Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann Grade I, 58 angstroms
Artikelnummer. p-6751005
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11307187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011502.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Neutral; S.A.150m2 /g
Aluminiumoxid bruges som slibemiddel, dosimeter, valgfrit fyldstof til plast, ingrediens i solcreme og kosmetik. Aluminiumoxidflager bruges også i maling for at give reflekterende dekorative effekter. I laboratorier er det meget brugt som medium til kromatografiske oprensninger. Det bruges til fremstilling af aluminium (–Hall Héroult-processen), aluminananofibre, skæreværktøjer og sandpapir. Det tjener som katalysator for adskillige reaktioner af industriel betydning, herunder omdannelse af alkoholer til alkener, nedbrydning af hydrazin, tørring af gasser og omdannelse af svovlbrinte til svovl i raffinaderier (Claus-processen). Det bruges også i integrerede kredsløb, kompaktlysstofrør (CFL), natriumdamplamper, hofteudskiftninger, cd/dvd-polering, superledende kvanteinterferensenheder (SQUIDS), isoleringsenheder og som støtte for mange populære katalysatorer (for eksempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Navn note neutral, acidic, 58 angstroms
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Grad Brockmann
Lugt Odorless
Udseende White powder