Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret, neutral, Brockmann Grade I, 58 ångstrøm
Beskrivelse
Aluminiumoxid bruges som slibemiddel, dosimeter, valgfrit fyldstof til plast, ingrediens i solcreme og kosmetik. Aluminiumoxidflager bruges også i maling for at give reflekterende dekorative effekter. I laboratorier er det meget brugt som medium til kromatografiske oprensninger. Det bruges til fremstilling af aluminium (–Hall Héroult-processen), aluminananofibre, skæreværktøjer og sandpapir. Det tjener som katalysator for adskillige reaktioner af industriel betydning, herunder omdannelse af alkoholer til alkener, nedbrydning af hydrazin, tørring af gasser og omdannelse af svovlbrinte til svovl i raffinaderier (Claus-processen). Det bruges også i integrerede kredsløb, kompaktlysstofrør (CFL), natriumdamplamper, hofteudskiftninger, cd/dvd-polering, superledende kvanteinterferensenheder (SQUIDS), isoleringsenheder og som støtte for mange populære katalysatorer (for eksempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045°C |
| Navn note | activated, neutral, 58 angstroms |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,ethanol and diethyl ether. |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Formel vægt | 101.96 |
| Grad | Brockmann |