Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret Brockmann I, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611720 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15611720 5 kg Poly flaske 5kg
15691710 100 g Poly Bottle 100g
15601720 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15611720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1999665KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aktiveret, sur, Brockmann I
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum Oxide
Smeltepunkt 2072°C
Navn note Activated Brockmann I
pH Acidic
Mængde 5 kg
Lineær formel Al2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96g/mol
Emballage Poly flaske
Udseende Powder
Tæthed 3.960g/cu.cm