Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide |
| Navn note | Activated Brockmann I |
| pH | Grundlæggende |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | Al2O3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 101.96g/mol |