Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret, basisk, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
20kg
5kg
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide |
| Navn note | Activated Brockmann I |
| pH | Basic |
| Mængde | 20 kg |
| Lineær formel | Al2O3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 101.96g/mol |