Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret, basisk, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
20kg
5kg
Artikelnummer. 15651710
Brand: Honeywell-Fluka 199443100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aktiveret, grundlæggende, Brockmann I
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminum;oxygen(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Oxide
Navn note Activated Brockmann I
pH Basic
Mængde 100 g
Lineær formel Al2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 101.96g/mol