Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret, sur, Brockmann Grade I, 58 ångstrøm
Artikelnummer. 11387177
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387177 1 kg 1kg
11377177 250 g 250g
11397177 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11387177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011501.A1
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Surt; S.A. 150m2/g | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid bruges til adskillelse af både uorganiske anioner og sure organiske molekyler såsom sure aminosyrer, aromatiske syrer og carboxylsyrer. Det er essentielt ved proteinekstraktion som en komponent i fremstillingen af væv. Det bruges også som slibe- eller blandingsmiddel. Aluminiumoxid er en kilde til aluminium i reaktioner, et slibemiddel og som et ildfast materiale. Aluminiumoxid kan også fungere som en katalysator i en række forskellige reaktioner, såsom claus-processen og i dehydrering af alkoholer til alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045 °C
Navn note aktiveret, sur, 58 angstrøm
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 3,965 g/cm3
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Grad Brockmann