Få mere at vide
Aluminum oxide, activated, acidic, Brockmann Grade I, 58 angstroms
Artikelnummer. 11377177
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11377177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011501.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
sure; S.A.150m2 /g
Aluminiumoxid bruges til adskillelse af både uorganiske anioner og sure organiske molekyler såsom sure aminosyrer, aromatiske syrer og carboxylsyrer. Det er essentielt ved proteinekstraktion som en komponent i fremstillingen af væv. Det bruges også som slibe- eller blandingsmiddel. Aluminiumoxid er en kilde til aluminium i reaktioner, et slibemiddel og som et ildfast materiale. Aluminiumoxid kan også fungere som en katalysator i en række forskellige reaktioner, såsom claus-processen og i dehydrering af alkoholer til alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Navn note Brockmann Grade I
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Grad Brockmann