Få mere at vide
Aluminiumoxid, 99%
Artikelnummer. 15452887
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452887 2 kg 2kg
15442887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047171.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Det er essentielt i proteinekstraktion som en komponent i vævsfremstillingen. Aluminiumoxid er en kilde til aluminium i reaktioner, et slibemiddel og som et ildfast materiale. Desuden har aluminiumoxid en relativt høj termisk ledningsevne på 30 Wm-1K-1. Aluminiumoxid kan også fungere som katalysator i en række reaktioner såsom Claus-processen og ved dehydrering af alkoholer til alkener. Det er en uorganisk forbindelse, der bruges som slibe- eller blandingsmiddel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium(3+) trioxidandiide
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Kogepunkt 2980 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.768
Tæthed 3.965 g/mL
Merck Index 14,356
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 101.96
Procent renhed 99%