Få mere at vide
Aluminiumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357397
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357397 500 g 500g
11347397 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012553.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Katalysatorstøtte, kemiske sensorer, som absorbent for gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler
Det finder anvendelse i katalysatorstøtte, kemiske sensorer, som absorbent for gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flusmidler, pærer, varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Fysisk form fint pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Aluminum oxide is insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali.
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Brydningsindeks 1.768
Tæthed 3.965 g/mL