Få mere at vide
Aluminiumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det finder anvendelse i katalysatorstøtte, kemiske sensorer, som absorbent for gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flusmidler, pærer, varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980°C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045°C |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Aluminum oxide is insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali. |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Formel vægt | 101.96 |
| Brydningsindeks | 1.768 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.