Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid 90 Neutral
Artikelnummer. 10679581 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10679581 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 10679581 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 815020.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2036.21 DKK
    1951.15 DKK / 5kg
    Spare 85.06 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Partikelstørrelse 50 til 200μ m
Grad Aktivitet
pH 7± 0,5
Mængde 5 kg
Overfladeareal (metrisk) ∼130 m2 /g
Produkttype Aluminiumoxid 90 Neutral