Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid 90 Basic
Artikelnummer. 10515381 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10515381 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 10515381 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 815010.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.98 DKK
    1951.15 DKK / 5kg
    Spare 169.83 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Partikelstørrelse 50 til 200μ m
Grad Aktivitet
pH 9.5± 0,3
Mængde 5 kg
Overfladeareal (metrisk) ∼130 m2 /g
Produkttype Aluminiumoxid 90 Basic