Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid 90 surt
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 50 til 200μ m |
| Grad | Aktivitet |
| pH | 4± 0,3 |
| Mængde | 5 kg |
| Overfladeareal (metrisk) | ∼130 m2 /g |
| Type | Aluminiumoxid 90 surt |