Få mere at vide
Aluminiumoxid, 20% i H{2}O, kolloidal dispersion
Beskrivelse
Effektiv i højtemperatur ildfaste som et stabilt bindemiddel Aluminiumoxid, 20% kolloid dispersion anvendes i ekssikatorer, keramik, belægningsmaterialer og elektriske isolatorer. Det er en ingrediens i solcreme, og nogle gange til stede i kosmetik som blush, læbestift og neglelak. Aluminiumoxid er en katalysator i claus-processen ved hydroafsvovling og nogle Ziegler-Natta-polymerisationer. Det er meget udbredt som slibemiddel i bilindustrien, kosmetikindustrien og fibermaterialer. Det er et medium til kromatografi i nogle natriumdamplamper. Det bruges i ultrafine syresidepoleringsslam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Fysisk form | Particles |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol. |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |