Få mere at vide
Aluminiumoxalat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11446895 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11446895 10 g
1 options
Artikelnummer. 11446895 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520647310
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Oxalate
CAS 814-87-9
Molekylær formel C6Al2O12
MDL nummer MFCD00050791
Mængde 10 g
Synonym aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
InChI nøgle ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
SMIL [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC navn dialuminium(3+) trioxalate
Molekylvægt (g/mol) 318.02
PubChem CID 93561
Formel vægt 318.03