Få mere at vide
Aluminiumoxalat hydrat, 99%
Beskrivelse
Aluminiumoxalat bruges som bejdsemiddel til trykning af tekstiler og farvning af bomuld. Det finder anvendelse som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxalate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | Al2(C2O4)3·xH2O |
| Mængde | 50 g |
| Merck Index | 14,355 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 318,02 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Chunks og/eller krudt |