Få mere at vide
Aluminiumoxalat hydrat, 99%
Artikelnummer. 11359648
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359648 10 g 10g
11389648 50 g 50g
11369648 250 g 250g
11379648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11359648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044149.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 814-87-9 | C6Al2O12 | 318,02 g/mol
Aluminiumoxalat bruges som bejdsemiddel til trykning af tekstiler og farvning af bomuld. Det finder anvendelse som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-87-9
Molekylær formel C6Al2O12
Molekylvægt (g/mol) 318.02
MDL nummer MFCD00050791
InChI nøgle ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
PubChem CID 93561
IUPAC navn dialuminium;oxalat
SMIL [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxalate hydrate
Farve Hvid
Lineær formel Al2(C2O4)3·xH2O
Mængde 10 g
Merck Index 14,355
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 318.02 (Anhydrous)
Procent renhed 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum oxalate hydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.