Få mere at vide
Caframo™ Overhead-omrører med højt drejningsmoment, 220 V
Artikelnummer. 12947096
Skift visning
Model-:
Ultra Speed
Ultra drejningsmoment
Universel
Hastighed:
12 til 1800 rpm
20 til 3000 o/min
40 til 6000 rpm
Volumen:
25 l
60 l
80 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Hastighed Volumen Pakningsstørrelse
12947096 Ultra Speed 40 til 6000 rpm 25 l Hver
12927096 Ultra drejningsmoment 12 til 1800 rpm 80 l Hver
12937096 Universel 20 til 3000 o/min 60 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12947096 Leverandør Caframo™ Leverandørnr. BDC6015220U1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13355.00 DKK
    12053.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 1301.52 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Overhead-omrører med højt drejningsmoment, 220 Volt tilbyder hastigheds- og drejningsmomentkapaciteter til en bred vifte af volumener og viskositeter.
  • Omrørere håndterer omrøring med stort volumen/høj viskositet lige så let som homogenisering og dispergering - især nyttige til kontinuerlig brug
  • Brugervenligt tastatur tillader præcis hastighedsjustering, og digital LCD viser omdrejningstal eller drejningsmoment til inde± 1 %
  • Elektroniske kontroller tillader hastighedsjustering til enkeltcifrede trin og opretholder den indstillede hastighed inden for 1 %, når opløsningens viskositet ændres
  • Helt lukket metalhus (TENV)
  • Robust, forseglet metalhus omslutter den højtydende børsteløse DC-motor med automatisk overbelastningsbeskyttelse; og to-trins transmission, der elektronisk skifter mellem højdrejningsmoment og højhastighedsområde - faktisk overfører motorens kraft til borepatron med 95 % effektivitet
  • Chuck er justerbar op til 10 mm (3/8 in.)
  • Borepatronbeskyttelse beskytter borepatronen mod stænk og forhindrer utilsigtet bevægelse af borepatronen
  • Indeholder støttestang, spændepatron, spændepatronnøgle, spændebeskytter, ledningssæt fra Storbritannien og EU og trykt manual
  • Stativ, klemme og rørehjul sælges separat
Tekniske data
Hastighed 40 til 6000 rpm
Volumen 25 l
Vise LED
Spænding 220/240 V
Diameter (engelsk) Skaft 0,375 tommer
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm
Længde (engelsk) 13,25 tommer.
Længde (metrisk) 33.65 cm
Frekvens 50/60 Hz
Hestekræfter 1/5 hp
Stiktype EU/UK/AUS/CN
Certificeringer/compliance CSA, CE, IEC , EMC RoHS, WEE
Til brug med (applikation) Højhastighedsapplikationer, herunder emulsioner, mikroindkapslinger, lavviskositetsslam og dispersioner af pulvere med høj forskydning
Inkluderer Overhead omrørermotor, borepatron, patronbeskyttelse, patronnøgle, støttestang, netledning, manual på fire sprog (engelsk, fransk, spansk og tysk), kalibreringscertifikat og tre års garanti
Materiale Aluminium
Model- Ultra Speed
Motortype Børsteløs DC
Moment 170 Ncm
Type Ultra Speed Omrører
Viskositet 20.000 mPas
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg