Få mere at vide
Caframo™ Overhead-omrører med højt drejningsmoment, 220 V
Model-:
Ultra Speed
Ultra drejningsmoment
Universel
Hastighed:
12 til 1800 rpm
20 til 3000 o/min
40 til 6000 rpm
Volumen:
25 l
60 l
80 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Omrørere håndterer omrøring med stort volumen/høj viskositet lige så let som homogenisering og dispergering - især nyttige til kontinuerlig brug
- Brugervenligt tastatur tillader præcis hastighedsjustering, og digital LCD viser omdrejningstal eller drejningsmoment til inde± 1 %
- Elektroniske kontroller tillader hastighedsjustering til enkeltcifrede trin og opretholder den indstillede hastighed inden for 1 %, når opløsningens viskositet ændres
- Helt lukket metalhus (TENV)
- Robust, forseglet metalhus omslutter den højtydende børsteløse DC-motor med automatisk overbelastningsbeskyttelse; og to-trins transmission, der elektronisk skifter mellem højdrejningsmoment og højhastighedsområde - faktisk overfører motorens kraft til borepatron med 95 % effektivitet
- Chuck er justerbar op til 10 mm (3/8 in.)
- Borepatronbeskyttelse beskytter borepatronen mod stænk og forhindrer utilsigtet bevægelse af borepatronen
- Indeholder støttestang, spændepatron, spændepatronnøgle, spændebeskytter, ledningssæt fra Storbritannien og EU og trykt manual
- Stativ, klemme og rørehjul sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 20 til 3000 o/min |
| Volumen | 60 l |
| Vise | LED |
| Spænding | 220/240 V |
| Højde (engelsk) | 9'' |
| Højde (metrisk) | 22.9 cm |
| Længde (engelsk) | 13,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 33.65 cm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |