Få mere at vide
Caframo™ Overhead-omrører med højt drejningsmoment, 220 V
Artikelnummer. 12927096
Skift visning
Model-:
Ultra Speed
Ultra drejningsmoment
Universel
Hastighed:
12 til 1800 rpm
20 til 3000 o/min
40 til 6000 rpm
Volumen:
25 l
60 l
80 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Hastighed Volumen unitSize
12927096 Ultra drejningsmoment 12 til 1800 rpm 80 l Hver
12937096 Universel 20 til 3000 o/min 60 l Hver
12947096 Ultra Speed 40 til 6000 rpm 25 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12927096 Supplier Caframo™ Supplier No. BDC1850220U1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16416.14 DKK
    13320.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 3095.63 DKK
    18% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Add to basket
Add to basket
Overhead-omrører med højt drejningsmoment, 220 Volt tilbyder hastigheds- og drejningsmomentkapaciteter til en bred vifte af volumener og viskositeter.
  • Omrørere håndterer omrøring med stort volumen/høj viskositet lige så let som homogenisering og dispergering - især nyttige til kontinuerlig brug
  • Brugervenligt tastatur tillader præcis hastighedsjustering, og digital LCD viser omdrejningstal eller drejningsmoment til inde± 1 %
  • Elektroniske kontroller tillader hastighedsjustering til enkeltcifrede trin og opretholder den indstillede hastighed inden for 1 %, når opløsningens viskositet ændres
  • Helt lukket metalhus (TENV)
  • Robust, forseglet metalhus omslutter den højtydende børsteløse DC-motor med automatisk overbelastningsbeskyttelse; og to-trins transmission, der elektronisk skifter mellem højdrejningsmoment og højhastighedsområde - faktisk overfører motorens kraft til borepatron med 95 % effektivitet
  • Chuck er justerbar op til 10 mm (3/8 in.)
  • Borepatronbeskyttelse beskytter borepatronen mod stænk og forhindrer utilsigtet bevægelse af borepatronen
  • Indeholder støttestang, spændepatron, spændepatronnøgle, spændebeskytter, ledningssæt fra Storbritannien og EU og trykt manual
  • Stativ, klemme og rørehjul sælges separat
Specifications
Hastighed 12 til 1800 rpm
Volumen 80 l
Vise LED
Spænding 220/240 V
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm
Længde (engelsk) 13,25 tommer.
Længde (metrisk) 33.65 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype EU/UK/AUS/CN
Certificeringer/compliance CSA, CE, IEC , EMC RoHS, WEE
Til brug med (applikation) Blandingsapplikationer omfatter industrielle pilotanlæg, forskning og udvikling, kosmetisk blanding af personlige plejeprodukter, farmaceutiske produkter, polymerer, klæbemidler og fødevarer
Inkluderer Klar kemikaliebestandig hængslet patronbeskyttelse
Materiale Aluminium
Model- Ultra drejningsmoment
Motortype Børsteløs (gnistfri) DC
Moment 568 Ncm
Type Ultra Torque Omrører
Viskositet 90.000 mPas