Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal overliggende omrører
Artikelnummer. 15293797 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hastighed:
20 til 3000 o/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
15293797 20 til 3000 o/min Hver
1 options
Artikelnummer. 15293797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14550.00 DKK
    13000.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 1549.37 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Digital, overliggende omrører med højt drejningsmoment, der giver mulighed for hastighed og drejningsmoment til en lang række volumener og viskositeter.
  • Omrøreren håndterer omrøring med høj volumen/høj viskositet lige så let som homogenisering og dispergering – særligt nyttigt ved kontinuerlig brug.
  • Brugervenligt tastatur giver mulighed for præcis hastighedsjustering, og digital LCD viser omdrejningstal eller drejningsmoment med en nøjagtighed på ± 1 %.
  • Elektroniske kontroller tillader hastighedsjustering til enkeltcifrede trin og opretholder den indstillede hastighed inden for 1 %, når opløsningens viskositet ændres
  • Robust, forseglet metalhus omslutter den højtydende børsteløse DC-motor med automatisk overbelastningsbeskyttelse; og to-trins transmission, der elektronisk skifter mellem højt drejningsmoment og højhastighedsområde, der faktisk —overfører motorens kraft til borepatronen med 95 % effektivitet
  • Borepatronen kan justeres op til 3/8 tommer (10 mm)
  • Borepatronbeskyttelse beskytter borepatronen mod stænk og forhindrer utilsigtet bevægelse af borepatronen
  • Omrøreren har elektroniske kontroller
Tekniske data
Hastighed 20 til 3000 o/min
Volumen 60 L
Vise LED
Spænding 220 V
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.3 cm
Hestekræfter 1/15
Stiktype EU/Storbritannien
Certificeringer/compliance Sikkerhedsgodkendt – CE mærket
Chuck størrelse 10 mm
Til brug med (applikation) Anvendelser i store mængder, omrøring af maling, belægninger, polymerer, klæbemidler, kosmetik, smagsstoffer, dufte og andre produkter til personlig pleje, også ideel til blanding af farmaceutiske formuleringer og til andre kemiske processer i laboratorie- eller produktionsskala.
Inkluderer Justerbar borepatron
Materiale Aluminium
Motortype Børsteløs DC
Moment 341 Ncm
Type Overhead omrører