Få mere at vide
Brady™ Aluminium med overlamineret polyester transportskilte
Artikelnummer. p-8000927
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer 9
Giftige og skadelige stoffer 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5
Ætsende stof 8
Tykkelse:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11784914
Brand: Brady™ 258977
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer ADR 8-297 *297-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0,271 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Diamant
Vist tekst Ætsende stof 8
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på hvidt