Få mere at vide
Brady™ Aluminium med overlamineret polyester transportskilte
Artikelnummer. 11784914
Skift visning
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer 9
Giftige og skadelige stoffer 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5
Ætsende stof 8
Tykkelse:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Tykkelse unitSize
11784914 Ætsende stof 8 0,271 mm Hver
11701003 Miljøfarlige stoffer 0,271 mm Hver
11704924 Diverse farlige stoffer 9 0,271 mm Hver
11760953 Organisk peroxid 5.2 0,271 mm Hver
11710963 Organisk peroxid 5.2 0,024 mm Hver
11724914 Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5 0,271 mm Hver
11744914 Giftige og skadelige stoffer 6 0,271 mm Hver
11720294 Advarsel om giftige stoffer 0,27 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11784914 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 258977
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer ADR 8-297 *297-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0,271 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Diamant
Vist tekst Ætsende stof 8
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på hvidt