Få mere at vide
Brady™ Aluminium med overlamineret polyester transportskilte
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer 9
Giftige og skadelige stoffer 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Ætsende stof 8
Tykkelse:
0,27 mm
0,271 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Mængde | 1 Ea. |
| Oversigt | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Til brug med (applikation) | Used for indoor and outdoor safety signs |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Tykkelse | 0,271 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to 140°C |
| Form | Diamond |
| Vis mere |