Få mere at vide
Brady™ Aluminium med overlamineret polyester transportskilte
Artikelnummer. 11701003
Vist tekst:
Advarsel om giftige stoffer
Diverse farlige stoffer 9
Giftige og skadelige stoffer 6
Miljøfarlige stoffer
Organisk peroxid 5.2
Oxiderende stoffer og organiske peroxider 5
Ætsende stof 8
Tykkelse:
0,024 mm
0,27 mm
0,271 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11701003
Brand: Brady™ 813601
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR EHS-297 *297-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Til brug med (applikation) Anvendes til indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Tykkelse 0,271 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rhomboid
Vist tekst Miljøfarlige stoffer
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på hvidt