Få mere at vide
Heidolph™ Oliebad i aluminium til MR300X
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Dimensioner (L x B):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminiumsbad for overlegen varmeoverførsel
- Leveres med to isolerede sikkerhedshåndtag og sikkerhedskant til sikker montering på kogepladen
- Heidolph oliebad til max. temp. på 250 °C
- Giv mere ensartet varme sammenlignet med andre varmeapparater
- Ideel til brug i forsknings-, videnskabelige og laboratoriemiljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Dimensioner (L x B) | 188 x 121 mm |
| Temperatur (engelsk) | 482 °F |
| Temperatur (metrisk) | 250 °C |
| Materiale | Aluminium |