Få mere at vide
Heidolph™ Oliebad i aluminium til MR300X
Artikelnummer. 10550092 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Dimensioner (L x B):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10550092 4 l 246 x 143 mm Hver
10334621 2 l 188 x 121 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550092 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5049100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    1956.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 313.56 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Aluminiumsoliebad til MR300X med 2 eller 4 liters kapacitet til maksimal temperatur på 250 °C, der er ideelt til brug i forsknings-, videnskabelige og laboratoriemiljøer.
  • Aluminiumsbad for overlegen varmeoverførsel
  • Leveres med to isolerede sikkerhedshåndtag og sikkerhedskant til sikker montering på kogepladen
  • Heidolph oliebad til max. temp. på 250 °C
  • Giv mere ensartet varme sammenlignet med andre varmeapparater
  • Ideel til brug i forsknings-, videnskabelige og laboratoriemiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 l
Dimensioner (L x B) 246 x 143 mm
Temperatur (engelsk) 482 °F
Temperatur (metrisk) 250 °C
Materiale Aluminium