Få mere at vide
Aluminum nitride Rod, Round, 22mm diameter, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334638
Skift visning
Mængde:
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
200mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334638 150 mm 150mm
11324638 200 mm 200mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043000.DO
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24304-00-5
Molekylær formel AlN
Molekylvægt (g/mol) 40.99
MDL nummer MFCD00003429
InChI nøgle PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMIL N#[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitride
Farve White to Yellow
Udseende White to pale yellow rod
Mængde 150 mm
Lugt Odorless
Form Rod
IUPAC navn alumanylidyneamine