Få mere at vide
Aluminiumsnitridstang, rund; Diameter (mm), 10
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitride |
| Farve | Hvid til gul |
| Smeltepunkt | >2200 °C |
| Udseende | Hvid til lysegul stang |
| Tæthed | 3.26 |
| Mængde | 150 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Rod |