Få mere at vide
Aluminiumnitrid, N 32,0% min
Artikelnummer. 11387247
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387247 1 kg 1kg
11367247 5 g 5g
11377247 50 g 50g
11357247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11387247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011546.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40,99 g/mol
Aluminiumnitrid har meget høj varmeledningsevne og anvendes effektivt i den keramiske industri. Det finder anvendelse i dyb ultraviolet optoelektronik, stålproduktion, dielektriske lag i optiske lagringsmedier, spånbærere og som en digel til at dyrke krystaller af galliumarsenid. Det bruges også som et radiofrekvensfilter, der finder anvendelse i mobiltelefoner. Yderligere bruges den som en kredsløbsbærer i halvledere. Ud over dette bruges den som køleplade i lysdiodeteknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24304-00-5
Molekylær formel AlN
Molekylvægt (g/mol) 40.99
MDL nummer MFCD00003429
InChI nøgle PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMIL N#[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitride
Smeltepunkt >2200 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lugt Ammoniak-lignende
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 3.26 g/mL
Merck Index 14,353
Opløselighedsinformation Opløselig i mineralsyrer.
IUPAC navn azanylidynealumane
Formel vægt 40.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N 32.0% min.