Få mere at vide
Aluminiumnitrid, N 32,0% min
Beskrivelse
Aluminiumnitrid har meget høj varmeledningsevne og anvendes effektivt i den keramiske industri. Det finder anvendelse i dyb ultraviolet optoelektronik, stålproduktion, dielektriske lag i optiske lagringsmedier, spånbærere og som en digel til at dyrke krystaller af galliumarsenid. Det bruges også som et radiofrekvensfilter, der finder anvendelse i mobiltelefoner. Yderligere bruges den som en kredsløbsbærer i halvledere. Ud over dette bruges den som køleplade i lysdiodeteknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitride |
| Smeltepunkt | >2200°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,353 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in mineral acids. |
| IUPAC navn | azanylidynealumane |
| Formel vægt | 40.99 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | N 32.0% min. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminum nitride
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.