Få mere at vide
Aluminum nitride, N 32.0% min
Beskrivelse
Aluminiumnitrid har meget høj varmeledningsevne og anvendes effektivt i den keramiske industri. Det finder anvendelse i dyb ultraviolet optoelektronik, stålproduktion, dielektriske lag i optiske lagringsmedier, spånbærere og som en digel til at dyrke krystaller af galliumarsenid. Det bruges også som et radiofrekvensfilter, der finder anvendelse i mobiltelefoner. Yderligere bruges den som en kredsløbsbærer i halvledere. Ud over dette bruges den som køleplade i lysdiodeteknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitride |
| Smeltepunkt | >2200°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 14,353 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in mineral acids. |
| IUPAC navn | azanylidynealumane |
| Formel vægt | 40.99 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | N 32.0% min. |
| Vis mere |