Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, lavt kviksølvindhold, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11374818
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374818 100 g 100g
11364818 25 g 25g
11384818 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043145.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Aluminiumnitrat er et stærkt oxidationsmiddel. Det bruges til garvning af læder, antiperspiranter, korrosionshæmmere, udvinding af uran, petroleumsraffinering og som nitreringsmiddel. Nonahydratet og andre hydrerede aluminiumnitrater har mange anvendelser. Disse salte bruges til fremstilling af aluminiumoxid til fremstilling af isoleringspapir, i katodestrålerørs varmeelementer og på transformerkernelaminater. De hydrerede salte bruges også til ekstraktion af actinid-elementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.129
MDL nummer MFCD00003419
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 73,5 °C (135° (dekomponering))
Navn note Lavt kviksølvindhold
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1438
Merck Index 14,352
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (540 mg/ml), ethanol, alkohol (meget) og acetone (lidt).
Formel vægt 375,13 (212,99 Vandfri)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic