Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, lavt kviksølvindhold, Puratronic™ 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Aluminiumnitrat er et stærkt oxidationsmiddel. Det bruges til garvning af læder, antiperspiranter, korrosionshæmmere, udvinding af uran, petroleumsraffinering og som nitreringsmiddel. Nonahydratet og andre hydrerede aluminiumnitrater har mange anvendelser. Disse salte bruges til fremstilling af aluminiumoxid til fremstilling af isoleringspapir, i katodestrålerørs varmeelementer og på transformerkernelaminater. De hydrerede salte bruges også til ekstraktion af actinid-elementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Smeltepunkt | 73.5°C (135° (decomposition)) |
| Navn note | Low mercury |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1438 |
| Merck Index | 14,352 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (540mg/ml),ethanol,alcohol (very),and acetone (slightly). |
| Formel vægt | 375.13 (212.99 Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.