Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11343368
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343368 5 x 1 kg 5kg
11333368 50 g 50g
11323368 250 g 250g
11313368 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11343368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036291.D9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4156.78 DKK
    3739.65 DKK / 5kg
    Spare 417.13 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.129
MDL nummer MFCD00003419
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 73,5 °C (135° (dekomponering))
Navn note Nonahydrat
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 x 1 kg
Analyseprocentområde 98 -102%
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand og alkohol. Let opløselig i acetone. Uopløseligt i ethylacetat og pyridin.
Formel vægt 375,13 (212,99 Vandfri)
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvid krystallinsk