Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11333368
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333368 50 g 50g
11323368 250 g 250g
11313368 1 kg 1kg
11343368 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11333368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036291.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.129
MDL nummer MFCD00003419
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 73.5°C (135° (decomposition))
Navn note nonahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98 -102%
Opløselighedsinformation Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine.
Formel vægt 375.13 (212.99 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.