Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, 98%
Artikelnummer. 11371739
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371739 5 kg 5kg
11351739 25 g 25g
11381739 250 g 250g
11361739 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11371739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012360.A7
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375,129 g/mol
Det finder anvendelse i garvning af læder, antiperspirant, korrosionsbeskyttelse, udvinding af uran, nitreringsmiddel. Det er et effektivt dopingmiddel til fremstilling af stærkt ledende tynd film ved at bruge sol gel-metoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.129
MDL nummer MFCD00003419
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Nitrate Nonahydrate
Smeltepunkt 73,5 °C (135° (dekomponering))
Navn note Nonahydrat
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 kg
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvid krystallinsk
Analyseprocentområde 98%
FN nummer UN 1438, White
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, glycerol og methanol.
Formel vægt 375,13 (212,99 Vandfri)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate