Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, 98%
Description
Det finder anvendelse i garvning af læder, antiperspirant, korrosionsbeskyttelse, udvinding af uran, nitreringsmiddel. Det er et effektivt dopingmiddel til fremstilling af stærkt ledende tynd film ved at bruge sol gel-metoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Smeltepunkt | 73,5 °C (135° (dekomponering)) |
| Navn note | Nonahydrat |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvid krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum nitrate nonahydrate