Få mere at vide
Aluminiumnitrat Nonahydrat, ≥98%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15612380
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15612380 500 g Poly flaske 500g
15692370 100 g Polyflaske 100g
15602380 2.5 kg Polyflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612380 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 237973500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 DKK
    599.58 DKK / 500g
    Spare 80.42 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.129
MDL nummer MFCD00149132
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Nitrate Nonahydrate
Smeltepunkt 73 °C
Farve Hvid
pH 2,5 til 3,5 ved 20 °C
Mængde 500 g
Lineær formel Al(NO3)3 · 9H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 375,13 g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate-9-hydrate