Få mere at vide
Aluminiumnitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis ekskl. Hg), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407192
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11330809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010626.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
Aluminiumnitrathydrat bruges til fremstilling af aluminiumoxid til fremstilling af isoleringspapir og til udvinding af aktinidelementer. Det bruges også til fremstilling af sjældne jordarters aluminater, i varmeelementer i katodestrålerør, som en forløber for sol-gel syntese af aluminiumoxid og på transformerkernelaminater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25838-59-9
Molekylær formel AlN3O9
Molekylvægt (g/mol) 212.99
MDL nummer MFCD00003419
InChI nøgle JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 22078336
SMIL [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitrate hydrate
Smeltepunkt 73.5°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis excluding Hg)
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol.
IUPAC navn aluminium(3+)trinitrat
Formel vægt 212.99 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i