Få mere at vide
Aluminiumnitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis ekskl. Hg), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Aluminiumnitrathydrat bruges til fremstilling af aluminiumoxid til fremstilling af isoleringspapir og til udvinding af aktinidelementer. Det bruges også til fremstilling af sjældne jordarters aluminater, i varmeelementer i katodestrålerør, som en forløber for sol-gel syntese af aluminiumoxid og på transformerkernelaminater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 73.5°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis excluding Hg) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol. |
| IUPAC navn | aluminium(3+)trinitrat |
| Formel vægt | 212.99 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.