Få mere at vide
Fisherbrand™ 3-benet hjælpeklemme
Artikelnummer. 12926826 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium nikkel, plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Unit Size
12926826 Aluminium nikkel, plast Hver
1 options
Product Code. 12926826
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Med skruet aksel og forniklet tophoved som kan skrues op og ned på skaftet 35mm og låses i enhver position med en vingemøtrik.
  • Med kæber dækket af kemisk resistent plast for et sikkert og sikkert hold
  • Bosshead accepterer stænger op til 13 mm
  • Stængerne er fastgjort med en tommelfingerskrue i rustfrit stål
Specifications
Mængde 1 stk.
Type Utility klemme
Materiale Aluminium nikkel, plast
Størrelse (metrisk) greb 90 mm Maks.