Få mere at vide
Aluminum nickel isopropoxide, 99.9% (m.b.), 10% w/v in IPA, packaged under Ar in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354498
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354498 100 mL 100ml
11344498 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042376.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70504-57-3
MDL nummer MFCD00143593
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nickel isopropoxide
Kogepunkt 120°C (0.6 mmHg)
Assay Procent Noter (metals basis)
Emballage ChemSeal™ bottles
Mængde 100 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 584.92
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Liquid