Få mere at vide
Schneider Gerd™ Nåleholder i aluminium
Artikelnummer. 10545524
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
10545524 Aluminium Hver
1 options
Artikelnummer. 10545524 Leverandør Schneider Gerd™ Leverandørnr. 262
Brug denne nåleholder til dissektionsanvendelser. Schneider Gerd™ Nåleholdere i aluminium har et plastikhåndtag for et sikkert greb.
  • Nåleholder i aluminium
  • Fås i en række forskellige farver og størrelser
Tekniske data
Produkttype Nåleholder
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) Dissektionsnåle
Længde (metrisk) 240 mm