Få mere at vide
Aluminium n-butoxid, 90+%
Artikelnummer. 11355029
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355029 10 g 10g
11345029 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087754.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3085-30-1 | C12H30AlO3 | 249,351 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3085-30-1
Molekylær formel C12H30AlO3
Molekylvægt (g/mol) 249.351
MDL nummer MFCD00015237
InChI nøgle YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
PubChem CID 50933522
IUPAC navn aluminium; butan-1-ol
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum n-butoxide
Smeltepunkt 102 °C
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Lineær formel Al[O(CH2)3CH3]3
FN nummer UN3181
Formel vægt 246.32
Procent renhed ≥90%
Følsomhed Fugtfølsom