Få mere at vide
Sampling Systems™ Aluminium Multilevel Slot Sampler
Artikelnummer. p-7138893 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
880 ml
1,7 l
2,9 l
Længde (metrisk):
900 mm
1500 mm
2500 mm
Inkluderer:
3 slots
5 pladser
7 pladser
Dimensione della confezione:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15849221
Marca: Sampling Systems™ 1210J1500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Konstrueret af aluminium, hvilket gør den velegnet til prøvetagning af fritflydende pulvere, granulat og endda let sammenhængende pulvere. Sampling Systems™ Aluminium Multilevel Slot Sampler er til at tage en stor volumen, tværsnitsprøve fra en beholder.
  • Fremstillet af aluminium
  • Tværsnit (sammensat prøve)
  • Velegnet til at tage prøver af store mængder
  • aluminium prøvetagere er ikke egnede til brug med GMP produkter
Specifica
Materiale Aluminium
Oversigt Slot Sampler
Inkluderer 5 pladser
Kapacitet (metrisk) 1,7 l
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Længde (metrisk) 1500 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato