Få mere at vide
Sampling Systems™ Aluminium Multilevel Slot Sampler
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
880 ml
1,7 l
2,9 l
Længde (metrisk):
900 mm
1500 mm
2500 mm
Inkluderer:
3 slots
5 pladser
7 pladser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af aluminium
- Tværsnit (sammensat prøve)
- Velegnet til at tage prøver af store mængder
- aluminium prøvetagere er ikke egnede til brug med GMP produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Oversigt | Slot Sampler |
| Inkluderer | 3 slots |
| Kapacitet (metrisk) | 880 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 900 mm |