Få mere at vide
Sampling Systems™ Aluminium Multilevel Slot Sampler
Artikelnummer. 15849221 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
880 ml
1,7 l
2,9 l
Længde (metrisk):
900 mm
1500 mm
2500 mm
Inkluderer:
3 slots
5 pladser
7 pladser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849221
Brand: Sampling Systems™ 1210J1500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af aluminium, hvilket gør den velegnet til prøvetagning af fritflydende pulvere, granulat og endda let sammenhængende pulvere. Sampling Systems™ Aluminium Multilevel Slot Sampler er til at tage en stor volumen, tværsnitsprøve fra en beholder.
  • Fremstillet af aluminium
  • Tværsnit (sammensat prøve)
  • Velegnet til at tage prøver af store mængder
  • aluminium prøvetagere er ikke egnede til brug med GMP produkter
Tekniske data
Materiale Aluminium
Oversigt Slot Sampler
Inkluderer 5 pladser
Kapacitet (metrisk) 1,7 l
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Længde (metrisk) 1500 mm